Tlačiť
Kyselina malonová ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11526.22 A11526.0E A11526.36
A11526.22EA 44.93 EUR
A11526.22 A11526.0E A11526.36
Kyselina malonová ≥99%
Kyselina malonová
Purity: 99% CAS No.: 141-82-2 Molecular Formula: C3H4O4 Formula Weight: 104.06 Flash Point: 157°(314°F) Melting Point: 132-136° dec. Beilstein Reference: 1751370 Merck Reference: 14,5710 MDL No.: MFCD00002707
Vzorec: C₃H₄O₄
Teplota varu: 387 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 132…136 °C (rozkl.)
Hustota: 1,62
Teplota vzplanutia: 157 °C (314 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002707
Číslo CAS: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 14,5710