Tlačiť
Kyselina malonová ≥99.5%, Reagent Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,3-Propanedioic acid
31715.22 31715.36
31715.22EA 57.76 EUR
31715.22 31715.36
Kyselina malonová ≥99.5%, Reagent Grade
Kyselina malonová
Vzorec: C₃H₄O₄
Mw: 104.06
Teplota varu: 387
Teplota tavenia: 132…136 °C (rozkl.)
Hustota: 1.62
Teplota vzplanutia: 157 °C (314 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002707
Číslo CAS: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 14,5710