Tlačiť
Kyselina sebaková, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
84809-1KG 84809-100G
SIAL84809-1KGEA 107.1 EUR
SIAL84809-1KG SIAL84809-100G
Kyselina sebaková, Sigma-Aldrich®
Kyselina sebaková
Vzorec: C₁₀H₁₈O₄
Teplota varu: 374 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 127…131 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 221 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004440
Číslo CAS: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
REACH: 01-2119519212-52
Merck Index: 12,08558