Tlačiť
Kyselina sebaková 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
132630010 132630025 132631000 132630100
ACRO132630010EA 182.91 EUR
ACRO132630010 ACRO132630025 ACRO132631000 ACRO132630100
Kyselina sebaková 98%
Kyselina sebaková
Vzorec: C₁₀H₁₈O₄
Mw: 202.25
Teplota varu: 294.4 °C (100 mmHg)
Teplota tavenia: 131…134 °C
Teplota vzplanutia: 220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004440
Číslo CAS: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
REACH: 01-2119519212-52
Merck Index: 12,08558
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Ash ≤0.06 %