Tlačiť
Kyselina glykolová ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A12511.22 A12511.36
A12511.22EA 81.43 EUR
A12511.22 A12511.36
Kyselina glykolová ≥98%
Kyselina glykolová
Purity: 98% CAS No.: 79-14-1 Molecular Formula: C2H4O3 Formula Weight: 76.05 Physical Form: Crystalline powder Density: 1.49 Appearance: White Odour: Unpleasant pH: 2 Melting Point: 74-80° Beilstein Reference: 1209322 Merck Reference: 14,4498 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004312
Vzorec: C₂H₄O₃
Teplota varu: 266 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 74…80 °C
Hustota: 1,49
Teplota vzplanutia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004312
Číslo CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
OSN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4498