Tlačiť
Kyselina glykolová 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
154510250 154511000 154515000 154510025
ACRO154510250EA 56.56 EUR
ACRO154510250 ACRO154511000 ACRO154515000 ACRO154510025
Kyselina glykolová 99%
Kyselina glykolová
Vzorec: C₂H₄O₃
Teplota varu: 100 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 72…80 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004312
Číslo CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
OSN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04511
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 80 °C
Water ≤1 %
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)