Tlačiť
Sarcosine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: H-Sar-OH, N-Methylglycine, Methylaminoacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
131776-100G 131776-500G
SIAL131776-100GEA 74.21 EUR
SIAL131776-100G SIAL131776-500G
Sarcosine, Sigma-Aldrich®
Sarcosine
Vzorec: C₃H₇NO₂
Teplota varu: 185 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 63 °C
Hustota: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00004279
Číslo CAS: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Merck Index: 12,08519