Tlačiť
Sarcosine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
157741000 157745000 157740025
ACRO157741000EA 52.95 EUR
ACRO157741000 ACRO157745000 ACRO157740025
Sarcosine 98%
Sarcosine
Vzorec: C₃H₇NO₂
Teplota varu: 185 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 208 °C (rozkl.)
Hustota: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004279
Číslo CAS: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Merck Index: 12,08519
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
Solubility (25 % in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 ≥97.5 %