Tlačiť
L-Methionin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
64319-100G-F 64319-25G-F
SIAL64319-100G-FEA 361.81 EUR
SIAL64319-100G-F SIAL64319-25G-F
L-Methionin, Sigma-Aldrich®
L-Methionin
Vzorec: C₅H₁₁NO₂S
Teplota varu: 278 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 136 °C
Hustota: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063097
Číslo CAS: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004