Tlačiť
D-Methionine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: D(+)-Methionine, (R)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (R)-(+)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (R)-(+)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (R)-(+)-Methionine, H-D-Met-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
M9375-25G M9375-5G
SIALM9375-25GEA 203.77 EUR
SIALM9375-25G SIALM9375-5G
D-Methionine, Sigma-Aldrich®
D-Methionine
Vzorec: C₅H₁₁NO₂S
Teplota varu: 278 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 136 °C
Číslo MDL: MFCD00002622
Číslo CAS: 348-67-4
EINECS: 206-483-6
Merck Index: 13,06004