Tlačiť
D-Methionine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: D(+)-Methionine, (R)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (R)-(+)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (R)-(+)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (R)-(+)-Methionine, H-D-Met-OH
B21213.06 B21213.14 B21213.22
B21213.06EA 38.43 EUR
B21213.06 B21213.14 B21213.22
D-Methionine ≥99%
D-Methionine
Purity: 99% CAS No.: 348-67-4 Molecular Formula: C5H11NO2S Formula Weight: 149.21 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 1722293 Merck Reference: 14,5975 Optical Rotation: -23° (c=2 in 2N HCl) MDL No.: MFCD00002622
Vzorec: C₅H₁₁NO₂S
Teplota varu: 278 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼ 280 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002622
Číslo CAS: 348-67-4
EINECS: 206-483-6
Merck Index: 14,5975