Tlačiť
Glycin 98%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
120070010 120070050 120072500 120070250
ACRO120070010EA 147.61 EUR
ACRO120070010 ACRO120070050 ACRO120072500 ACRO120070250
Glycin 98%, extra pure
Glycin
Vzorec: NH₂CH₂COOH
Teplota varu: 181 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 240 °C
Hustota: 1,595 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008131
Číslo CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
pH 5.5 to 6.5 (5 % in water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %