Tlačiť
5-Aminovaleric acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: H-5-Ava-OH, 5-Aminopentanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
123188-25G 123188-5G
SIAL123188-25GEA 219.82 EUR
SIAL123188-25G SIAL123188-5G
5-Aminovaleric acid, Sigma-Aldrich®
5-Aminovaleric acid
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Teplota varu: 248 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 157…158 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008232
Číslo CAS: 660-88-8
EINECS: 211-544-5