Tlačiť
5-Aminovaleric acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
153910050 153910250
ACRO153910050EA 70.6 EUR
ACRO153910050 ACRO153910250
5-Aminovaleric acid 97%
5-Aminovaleric acid
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Teplota varu: 248 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 158…161 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008232
Číslo CAS: 660-88-8
EINECS: 211-544-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light yellow solution
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %