Tlačiť
4-Aminobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A2129-100G A2129-10G A2129-1KG A2129-25G A2129-500G
SIALA2129-100GEA 101.89 EUR
SIALA2129-100G SIALA2129-10G SIALA2129-1KG SIALA2129-25G SIALA2129-500G
4-Aminobutyric acid, Sigma-Aldrich®
4-Aminobutyric acid
Vzorec: C₄H₉NO₂
Teplota varu: 248 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 202 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008226
Číslo CAS: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 13,00429