4-Aminobutyric acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
GABA, γ-Aminobutyric acid
A11016.0E
A11016.22
A11016.36
A11016.0EEA
858
EUR
A11016.0E
A11016.22
A11016.36
4-Aminobutyric acid 97%
4-Aminobutyric acid
Purity: 97%
CAS No.: 56-12-2
Molecular Formula: C4H9NO2
Formula Weight: 103.12
Odour: Odourless
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 906818
Merck Reference: 14,430
MDL No.: MFCD00008226
Vzorec:
C₄H₉NO₂ Mw: 103.12 Teplota varu: 248 Teplota tavenia: ∼ 195 °C (rozkl.) Hustota: 1.21 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008226 Číslo CAS: 56-12-2 EINECS: 200-258-6 Merck Index: 13,00429 |