Tlačiť
4-Aminobutyric acid 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: GABA, γ-Aminobutyric acid
103280250 103281000 103285000 103280025
ACRO103280250EA 32.73 EUR
ACRO103280250 ACRO103281000 ACRO103285000 ACRO103280025
4-Aminobutyric acid 99+%
4-Aminobutyric acid
Vzorec: C₄H₉NO₂
Mw: 103.12
Teplota varu: 248
Teplota tavenia: 197…204 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008226
Číslo CAS: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 13,00429
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 204 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
UV transmittance ≥95 % (c=10, 2 N HCl, 430 nm) 1 cm cell
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On anhydrous substance)
Chloride (Cl) ≤400 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm