Tlačiť
Cobalt(II) acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Cobaltous acetate, Cobalt acetate, Acetic acid cobalt (II) salt, Cobalt diacetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
399973-10G 399973-1G
SIAL399973-10GEA 360.1 EUR
SIAL399973-10G SIAL399973-1G
Cobalt(II) acetate, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II) acetate
Vzorec: C₄H₆CoO₄
Mw: 177.02
Teplota tavenia: 297…299 °C
Hustota: 1.7755 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008689
Číslo CAS: 71-48-7
EINECS: 200-755-8
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02494