Tlačiť
Cobalt(II) acetate, anhydrous 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cobaltous acetate, Cobalt acetate, Acetic acid cobalt (II) salt, Cobalt diacetate
B23218.18 B23218.30
B23218.18EA 87.72 EUR
B23218.18 B23218.30
Cobalt(II) acetate, anhydrous 98+%
Cobalt(II) acetate
Purity: 98+% CAS No.: 71-48-7 Molecular Formula: C4H6CoO4 Formula Weight: 177.02 Odour: Odourless Melting Point: 298° dec. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008689
Vzorec: C₄H₆CoO₄
Mw: 177.02
Teplota tavenia: 298 °C (rozkl.)
Hustota: 1.7755 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008689
Číslo CAS: 71-48-7
EINECS: 200-755-8
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,2433