Tlačiť
Manganese(II) acetate, anhydrous 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Acetic acid manganese (II) salt, Manganese diacetate
B23708.0B B23708.18 B23708.30
B23708.0BEA 581.23 EUR
B23708.0B B23708.18 B23708.30
Manganese(II) acetate, anhydrous 98+%
Manganese(II) acetate
Purity: 98+% CAS No.: 638-38-0 Molecular Formula: C4H6MnO4 Formula Weight: 173.03 Merck Reference: 14,5724 MDL No.: MFCD00013039
Vzorec: (H₃CCOO)₂Mn
Mw: 173.03
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013039
Číslo CAS: 638-38-0
EINECS: 211-334-3
Merck Index: 14,5724