Tlačiť
Stearan zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Stearic acid zinc salt, Zinc(II) stearate
M-Clarity™ quality level = MQ100
26423-1KG 26423-10KG
SIAL26423-1KGEA 58.16 EUR
SIAL26423-1KG SIAL26423-10KG
Stearan zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Stearan zinečnatý
Vzorec: C₃₆H₇₀O₄Zn
Mw: 632.34
Teplota tavenia: 140
Hustota: 1.095 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 276
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013031
Číslo CAS: 557-05-1
EINECS: 209-151-9
Merck Index: 13,10212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8ad7f3e101681798edbd54e57ad5d2ac82b2e5d&vid=435308cdcb35862fe6cc06384da2ef10d84c5700&prid=web&clid=SAPDAM