Tlačiť
Stearan zinečnatý
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Stearic acid zinc salt, Zinc(II) stearate
263780010 263780050 263780200
ACRO263780010EA 50.07 EUR
ACRO263780010 ACRO263780050 ACRO263780200
Stearan zinečnatý
Stearan zinečnatý
Vzorec: C₃₆H₇₀O₄Zn
Mw: 632.34
Teplota tavenia: 118…128 °C
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013031
Číslo CAS: 557-05-1
EINECS: 209-151-9
Merck Index: 13,10212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8ad7f3e101681798edbd54e57ad5d2ac82b2e5d&vid=435308cdcb35862fe6cc06384da2ef10d84c5700&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 12.5 to 14.0 % (ZnO)