Tlačiť
Zinc acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
383317-100G 383317-25G
SIAL383317-100GEA 406.57 EUR
SIAL383317-100G SIAL383317-25G
Zinc acetate, Sigma-Aldrich®
Zinc acetate
Vzorec: C₄H₆O₄Zn
Mw: 183.48
Teplota varu: 908
Hustota: 1.735 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012454
Číslo CAS: 557-34-6
EINECS: 209-170-2
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10256