Zinc acetate, anhydrous ≥99.98% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
35792.09
35792.18
AB206958.0010
35792.09EA
100.94
EUR
35792.09
35792.18
ABCRAB206958.0010
Zinc acetate, anhydrous ≥99.98% (metals basis)
Zinc acetate
Purity: 99.98%
CAS No.: 557-34-6
Molecular Formula: C4H6O4Zn
Formula Weight: 183.47
Physical Form: Granular
Density: 1.84
Appearance: White
Melting Point: 200° dec.
Merck Reference: 14,10128
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00012454
Vzorec:
C₄H₆O₄Zn Mw: 183.48 Teplota varu: 908 Teplota tavenia: 200 °C (rozkl.) Hustota: 1.84 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012454 Číslo CAS: 557-34-6 EINECS: 209-170-2 OSN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,10128 |