Tlačiť
Zinc acetate 99%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
370080250 370081000
ACRO370080250EA 163.83 EUR
ACRO370080250 ACRO370081000
Zinc acetate 99%, pure
Zinc acetate
Vzorec: C₄H₆O₄Zn
Mw: 183.48
Teplota varu: 908
Teplota tavenia: 83…86 °C
Hustota: 1.735
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012454
Číslo CAS: 557-34-6
EINECS: 209-170-2
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10256
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.5 %