Tlačiť
Octan rtuťnatý 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
175021000 175025000 175020025 175020050
ACRO175021000EA 104.29 EUR
ACRO175021000 ACRO175025000 ACRO175020025 ACRO175020050
Octan rtuťnatý 98%
Octan rtuťnatý
Vzorec: (H₃CCOO)₂Hg
Teplota tavenia: 179…182 °C
Hustota: 3,27 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012165
Číslo CAS: 1600-27-7
EINECS: 216-491-1
OSN: 1629
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05898
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 182 °C
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Mercurous Mercury (as Hg) ≤8000 ppm