Tlačiť
Copper(II) acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Acetic acid copper (II) salt, Cupric acetate, Copper diacetate
M-Clarity™ quality level = MQ100
517453-25G 517453-5G
SIAL517453-25GEA 629.28 EUR
SIAL517453-25G SIAL517453-5G
Copper(II) acetate, Sigma-Aldrich®
Copper(II) acetate
Vzorec: CuCH₃CO₂
Mw: 181.64
Teplota varu: 240
Teplota tavenia: 115
Hustota: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008690
Číslo CAS: 142-71-2
EINECS: 205-553-3
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02690