Copper(II) acetate, anhydrous
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
19417.14
19417.22
19417.36
19417.14EA
144.81
EUR
19417.14
19417.22
19417.36
Copper(II) acetate, anhydrous
Copper(II) acetate
CAS No.: 142-71-2
Molecular Formula: Cu(OOCCH3)2
Formula Weight: 181.63
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Blue-green
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2624
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008690
Vzorec:
CuCH₃CO₂ Teplota varu: 240 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 115 °C Hustota: 1,9 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008690 Číslo CAS: 142-71-2 EINECS: 205-553-3 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2624 |