Tlačiť
Copper(II) acetate, anhydrous 99%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Acetic acid copper (II) salt, Cupric acetate, Copper diacetate
405370500 405370010 405372500
ACRO405370500EA 234.33 EUR
ACRO405370500 ACRO405370010 ACRO405372500
Copper(II) acetate, anhydrous 99%, pure
Copper(II) acetate
Vzorec: CuCH₃CO₂
Mw: 181.64
Teplota varu: 240
Teplota tavenia: 115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008690
Číslo CAS: 142-71-2
EINECS: 205-553-3
OSN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,02690
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %