Tlačiť
Mravenčan amonný, Wasser_3 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Formic acid ammonium salt
A10699.0B A10699.0I A10699.30
A10699.0BEA 84.92 EUR
A10699.0B A10699.0I A10699.30
Mravenčan amonný, Wasser_3 97%
Mravenčan amonný
Purity: 97% CAS No.: 540-69-2 Molecular Formula: CH5NO2 Formula Weight: 63.06 Odour: Ammonia-like Melting Point: ca 116° Beilstein Reference: 3625095 Merck Reference: 14,523 MDL No.: MFCD00013103
Vzorec: HCO₂NH₄
Mw: 63.06
Teplota tavenia: ∼116 °C
Hustota: 1.28
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013103
Číslo CAS: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 14,523