Tlačiť
Octan amonný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
A7330-100G A7330-2.5KG A7330-500G
SIALA7330-100GEA 56.16 EUR
SIALA7330-100G SIALA7330-2.5KG SIALA7330-500G
Octan amonný, Sigma-Aldrich®
Octan amonný
Vzorec: H₃CCOONH₄
Teplota tavenia: 114 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013066
Číslo CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM