Tlačiť
Octan thallný 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
420770250 420771000 420775000
ACRO420770250EA 210.99 EUR
ACRO420770250 ACRO420771000 ACRO420775000
Octan thallný 99%
Octan thallný
Vzorec: C₂H₃O₂Tl
Teplota varu: 1457 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 128…130 °C
Hustota: 3,68 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013045
Číslo CAS: 563-68-8
EINECS: 209-257-5
OSN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09392
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %