Tlačiť
Propionan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
21230-1KG-F 21230-250G-F
SIAL21230-1KG-FEA 72.6 EUR
SIAL21230-1KG-F SIAL21230-250G-F
Propionan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Propionan vápenatý
Vzorec: (CH₃CH₂COO)₂Ca
Teplota tavenia: > 300 °C
Číslo MDL: MFCD00036137
Číslo CAS: 4075-81-4
EINECS: 223-795-8
Merck Index: 13,01703