Tlačiť
Calcium propionate hydrate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A14994.0E A14994.36
A14994.0EEA 121.54 EUR
A14994.0E A14994.36
Calcium propionate hydrate 97%
Calcium propionate hydrate
Purity: 97% CAS No.: 4075-81-4 Molecular Formula: (CH3CH2COO)2Ca.xH2O Formula Weight: 186.22(anhy) Melting Point: 300° Merck Reference: 14,1698 MDL No.: MFCD00167354
Vzorec: (CH₃CH₂COO)₂Ca·xH₂O
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00167354
Číslo CAS: 4075-81-4
EINECS: 223-795-8
Merck Index: 14,1698