Tlačiť
Propionan vápenatý 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Calcium dipropionate, Propionic acid hemicalcium salt, Propionic acid calcium salt
403900010 403900050 403900251
ACRO403900010EA 82.23 EUR
ACRO403900010 ACRO403900050 ACRO403900251
Propionan vápenatý 98+%
Propionan vápenatý
Vzorec: (CH₃CH₂COO)₂Ca
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036137
Číslo CAS: 4075-81-4
EINECS: 223-795-8
Merck Index: 13,01703
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤4 % (105°C, 2 Hrs)
pH 6.9 to 9.0 (10 % solution)
Fluoride (F) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤3 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.3 % (in water)