Tlačiť
Octan barnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
255912-10G 255912-50G
SIAL255912-10GEA 242.28 EUR
SIAL255912-10G SIAL255912-50G
Octan barnatý, Sigma-Aldrich®
Octan barnatý
Vzorec: (H₃CCOO)₂Ba
Teplota tavenia: ∼450 °C
Hustota: 2,468 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012447
Číslo CAS: 543-80-6
EINECS: 208-849-0
OSN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00968