Tlačiť
Oktanoát sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Octanoic acid sodium acid, Sodium caprylate, Caprylic acid sodium acid, Sodium n-Octanoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
C5038-100G C5038-10G C5038-1KG C5038-500G
SIALC5038-100GEA 112.96 EUR
SIALC5038-100G SIALC5038-10G SIALC5038-1KG SIALC5038-500G
Oktanoát sodný, Sigma-Aldrich®
Oktanoát sodný
Vzorec: C₈H₁₅NaO₂
Mw: 166.2
Teplota tavenia: 225…355 °C
Hustota: 0.9949 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00058511
Číslo CAS: 1984-06-1
EINECS: 217-850-5