Tlačiť
Oktanoát sodný 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Octanoic acid sodium acid, Sodium caprylate, Caprylic acid sodium acid, Sodium n-Octanoate
A13451.22 A13451.36
A13451.22EA 72.5 EUR
A13451.22 A13451.36
Oktanoát sodný 96%
Oktanoát sodný
Purity: 96% CAS No.: 1984-06-1 Molecular Formula: CH3(CH2)6CO2Na Formula Weight: 166.20 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3597723
Vzorec: C₈H₁₅NaO₂
Mw: 166.2
Teplota tavenia: >300 °C
Hustota: 0.9949 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00058511
Číslo CAS: 1984-06-1
EINECS: 217-850-5