Lithium stearate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
39335.30
39335.A1
39335.30EA
77.82
EUR
39335.30
39335.A1
Lithium stearate
Lithium stearate
CAS No.: 4485-12-5
Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2Li
Formula Weight: 290.41
Physical Form: Powder
Melting Point: 220°
MDL No.: MFCD00042032
Vzorec:
C₁₈H₃₅LiO₂ Teplota tavenia: 220 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00042032 Číslo CAS: 4485-12-5 EINECS: 224-772-5 |