Tlačiť
Lithium stearate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Stearic acid lithium salt, Lithium Stearate
413340250 413341000
ACRO413340250EA 35.26 EUR
ACRO413340250 ACRO413341000
Lithium stearate 95%
Lithium stearate
Vzorec: C₁₈H₃₅LiO₂
Teplota tavenia: 220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042032
Číslo CAS: 4485-12-5
EINECS: 224-772-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
GC ≥97.5 %