Tlačiť
Mravenčan sodný 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Formic acid sodium salt
148230010 148230051
ACRO148230010EA 67.69 EUR
ACRO148230010 ACRO148230051
Mravenčan sodný 99%
Mravenčan sodný
Vzorec: HCO₂Na
Mw: 68.01
Teplota varu: 360 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 258…261 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013101
Číslo CAS: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 253 to 261 °C
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %