Potassium formate, (max. 2% H₂O) 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14551.30
A14551.0B
A14551.0I
A14551.30EA
45.73
EUR
A14551.30
A14551.0B
A14551.0I
Potassium formate, (max. 2% H₂O) 99%
Potassium formate
Purity: 99%
CAS No.: 590-29-4
Molecular Formula: HCO2K
Formula Weight: 84.12
Melting Point: 165-168°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3623272
Merck Reference: 14,7633
MDL No.: MFCD00013100
Vzorec:
CHKO₂ Teplota tavenia: 165…168 °C Hustota: 1,91 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013100 Číslo CAS: 590-29-4 EINECS: 209-677-9 Merck Index: 14,7633 |