Tlačiť
Potassium formate, (max. 2% H₂O) 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14551.30 A14551.0B A14551.0I
A14551.30EA 45.73 EUR
A14551.30 A14551.0B A14551.0I
Potassium formate, (max. 2% H₂O) 99%
Potassium formate
Purity: 99% CAS No.: 590-29-4 Molecular Formula: HCO2K Formula Weight: 84.12 Melting Point: 165-168° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 3623272 Merck Reference: 14,7633 MDL No.: MFCD00013100
Vzorec: CHKO₂
Teplota tavenia: 165…168 °C
Hustota: 1,91
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013100
Číslo CAS: 590-29-4
EINECS: 209-677-9
Merck Index: 14,7633