Tlačiť
Potassium formate 96% pract.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
418221000 418220050 418225000
ACRO418221000EA 36.74 EUR
ACRO418221000 ACRO418220050 ACRO418225000
Potassium formate 96% pract.
Potassium formate
Vzorec: CHKO₂
Teplota tavenia: 165…168 °C
Hustota: 1,99 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013100
Číslo CAS: 590-29-4
EINECS: 209-677-9
Merck Index: 12,07795
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
Titration with HClO4 ≥95.0 %