Tlačiť
Octan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S2889-250G S2889-1KG S2889-5KG
SIALS2889-250GEA 87.85 EUR
SIALS2889-250G SIALS2889-1KG SIALS2889-5KG
Octan sodný, Sigma-Aldrich®
Octan sodný
Vzorec: H₃CCOONa
Teplota varu: 881,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 324 °C
Hustota: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >250 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012459
Číslo CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711