Tlačiť
Octan sodný
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: Acetic acid sodium salt
400037-100 400037-500
CAYM400037-100EA 19.67 EUR
CAYM400037-100 CAYM400037-500
Octan sodný
Octan sodný
Vzorec: H₃CCOONa
Mw: 82.03
Teplota varu: 881.4
Teplota tavenia: 324
Hustota: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >250 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012459
Číslo CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711