Tlačiť
Octan sodný, anhydrous ≥99% ACS
Dodávateľ: VWR Chemicals
0602-1KGEA 179.7 EUR
0602-1KG 0602-2.5KG 0602-12KG
Octan sodný, anhydrous ≥99% ACS
Octan sodný
Vzorec: H₃CCOONa
Teplota varu: 881,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 324 °C
Hustota: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >250 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012459
Číslo CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.002%
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.001%
Loss on drying ≤1%
Magnesium ≤0.002%
pH (5%, water) @25 °C 7 – 9.2
Phosphate ≤0.001%
Purity ≥99%
Sulphate ≤0.003%