Octan sodný, anhydrous ≥99.997% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonymá:
Acetic acid sodium salt
11005.06
11005.14
11005.22
11005.06EA
58.88
EUR
11005.06
11005.14
11005.22
Octan sodný, anhydrous ≥99.997% (metals basis)
Octan sodný
Purity: 99.997%
CAS No.: 127-09-3
Molecular Formula: NaOOCCH3
Formula Weight: 82.03
Physical Form: Powder
Density: 1.528
pH: 7,5-9
Melting Point: 324°
Beilstein Reference: 3595639
Merck Reference: 14,8571
MDL No.: MFCD00012459
Vzorec:
H₃CCOONa Mw: 82.03 Teplota varu: 881.4 Teplota tavenia: 324 Hustota: 1.528 Teplota vzplanutia: >250 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012459 Číslo CAS: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 REACH: 01-2119485123-42 Merck Index: 14,8571 |