Tlačiť
Octan sodný, anhydrous 99+% for molecular biology DNase-, RNase-, protease-free
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Acetic acid sodium salt
327290025 327292500
ACRO327290025EA 277.19 EUR
ACRO327290025 ACRO327292500
Octan sodný, anhydrous 99+% for molecular biology DNase-, RNase-, protease-free
Octan sodný
Vzorec: H₃CCOONa
Mw: 82.03
Teplota varu: 881.4
Teplota tavenia: 324 °C
Teplota vzplanutia: >250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012459
Číslo CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (120°C)
UV (0.1 M in water)
pH 7 to 9.2 (5 % in water)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)