Tlačiť
Octan sodný, anhydrous 99+%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
149610010 149610025 149610050
ACRO149610010EA 122.74 EUR
ACRO149610010 ACRO149610025 ACRO149610050
Octan sodný, anhydrous 99+%, extra pure
Octan sodný
Vzorec: H₃CCOONa
Teplota varu: 881,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 324 °C
Hustota: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012459
Číslo CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤1200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm