Tlačiť
Cesium acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Acetic acid cesium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
329827-100G 329827-25G
SIAL329827-100GEA 320.5 EUR
SIAL329827-100G SIAL329827-25G
Cesium acetate, Sigma-Aldrich®
Cesium acetate
Vzorec: H₃CCOOCs
Teplota tavenia: 194 °C
Číslo MDL: MFCD00013056
Číslo CAS: 3396-11-0
EINECS: 222-248-0